Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')blei(II) 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSIN0954-50GEA 0 EUR
APOSIN0954-50G APOSIN0954-10G
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')blei(II) 99,9%
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')blei(II)
Formel: C₂₂H₃₈O₄Pb
Molekulargewicht: 573,73 g/mol
Schmelzpunkt: 123 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00070468
CAS-Nummer: 21319-43-7