Aluminiumantimonid 99,95% 6.35 mm & down
Lieferant: Apollo Scientific
APOSIN1008-25GEA 597 EUR
APOSIN1008-25G
Aluminiumantimonid 99,95% 6.35 mm & down
Aluminium antimonide
Formel: AlSb
Molekulargewicht: 148,73
Schmelzpunkt: 1050 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014154
CAS-Nummer: 25152-52-7