Bariumisopropoxid
APOSIN1201-10GEA 0 EUR
APOSIN1201-10G
Bariumisopropoxid
Bariumisopropoxid
Formel: C₆H₁₄BaO₂
Molekulargewicht: 255,501 g/mol
Schmelzpunkt: 200 °C (Zersetzung)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00050486
CAS-Nummer: 24363-37-9