Dysprosium(III)acetat Tetrahydrat 99,9%
APOSIN1618-100GEA 0 EUR
APOSIN1618-100G
Dysprosium(III)acetat Tetrahydrat 99,9%
Dysprosium(III)acetat Tetrahydrat
Formel: C₆H₉DyO₆·4H₂O
Molekulargewicht: 411,68 g/mol
Schmelzpunkt: 120 °C (Zersetzung)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013033
CAS-Nummer: 15280-55-4