Bleiantimonid 99+%
APOSIN2203-5GEA
29.2
EUR
APOSIN2203-5G
APOSIN2203-25G
Bleiantimonid 99+%
Lead antimonide
Formel:
PbSb Molekulargewicht: 328,96 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00151190 CAS-Nummer: 12266-38-5 |