Magnesiumoxalat Dihydrat 99.99%
Achtung
APOSIN2461-10GEA 0 EUR
APOSIN2461-10G
Magnesiumoxalat Dihydrat 99.99%
Magnesiumoxalat Dihydrat
Formel: C₂MgO₄·2H₂O
Molekulargewicht: 148,36 g/mol (112,32 anhy)
Schmelzpunkt: 150 °C (Zersetzung)
Dichte: 2,45 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00287279
CAS-Nummer: 547-66-0