Rhodium(II)acetat dimer Rh 46,6%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSIN3003-250MGEA 430 EUR
APOSIN3003-250MG
Rhodium(II)acetat dimer Rh 46,6%
Rhodium(II)acetat dimer
Formel: C₈H₁₂O₈Rh₂
Molekulargewicht: 441,987 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003538
CAS-Nummer: 15956-28-2
EINECS: 240-084-8