Zinn(IV)-tert-butanolat 99.99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSIN3278-10GEA 519 EUR
APOSIN3278-10G
Zinn(IV)-tert-butanolat 99.99%
Zinn(IV)-tert-butanolat
Formel: C₁₆H₃₆O₄Sn
Molekulargewicht: 411,165 g/mol
Schmelzpunkt: 45 °C
Dichte: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00156551
CAS-Nummer: 36809-75-3
UN-Nummer: 3146
ADR: 6.1,III