Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')zirkonium(IV) 99.99%
APOSIN5732-10GEA
0
EUR
APOSIN5732-10G
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')zirkonium(IV) 99.99%
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')zirkonium(IV)
Formel:
C₄₄H₇₆O₈Zr Molekulargewicht: 824,29 g/mol Schmelzpunkt: 308 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00145380 CAS-Nummer: 18865-74-2 |