Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')yttrium(III) 99,9%
APOSIN6498-10GEA 0 EUR
APOSIN6498-10G
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')yttrium(III) 99,9%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')yttrium(III)
Formel: C₃₃H₅₇O₆Y
Molekulargewicht: 638,708 g/mol
Schmelzpunkt: 170…175 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015713
CAS-Nummer: 15632-39-0