Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')barium Hydrat 0.999
Lieferant: Apollo Scientific
APOSIN6578-10GEA 0 EUR
APOSIN6578-10G APOSIN6578-50G
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')barium Hydrat 0.999
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')barium Hydrat
Formel: C₂₂H₃₈BaO₄·H₂O
Schmelzpunkt: 200 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06200255
CAS-Nummer: 17594-47-7