4-Chlor-2,5-dimethoxyphenylisothiocyanat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR014888-1GEA 29.2 EUR
APOSOR014888-1G
4-Chlor-2,5-dimethoxyphenylisothiocyanat
4-Chlor-2,5-dimethoxyphenylisothiocyanat
Formel: C₉H₈ClNO₂S
Schmelzpunkt: 87…88 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00046809
CAS-Nummer: 306935-82-0
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III