4-Brom-6-methylchinolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR015007-5GEA
1090
EUR
APOSOR015007-5G
APOSOR015007-1G
4-Brom-6-methylchinolin 98%
4-Bromo-6-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₈BrN Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11505108 CAS-Nummer: 1070879-23-0 |