2-[(Trimethylsilyl)ethinyl]benzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR01511-5GEA
161
EUR
APOSOR01511-5G
APOSOR01511-25G
2-[(Trimethylsilyl)ethinyl]benzaldehyd
2-[(Trimethylsilyl)ethinyl]benzaldehyd
Formel:
C₁₂H₁₄OSi Schmelzpunkt: 48…53 °C Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04039984 CAS-Nummer: 77123-58-1 |