2-Thiophen-2-yl-piperazine
APOSOR01614-50MGEA 0 EUR
APOSOR01614-50MG
2-Thiophen-2-yl-piperazine
2-Thiophen-2-yl-piperazine
Formel: C₈H₁₂N₂S
Molekulargewicht: 168,26 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06245415
CAS-Nummer: 85803-49-2