2-Biphenyl-4-ylpiperazine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR01687-50MGEA 72.7 EUR
APOSOR01687-50MG APOSOR01687-1G APOSOR01687-500MG
2-Biphenyl-4-ylpiperazine
2-Biphenyl-4-ylpiperazine
Formel: C₁₆H₁₈N₂
Schmelzpunkt: 156…159 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05864686
CAS-Nummer: 105242-10-2