3-Amino-4-iod-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR01986-5GEA
176
EUR
APOSOR01986-5G
APOSOR01986-1G
3-Amino-4-iod-1H-indazol
3-Amino-4-iodo-1H-indazole
Formel:
C₇H₆IN₃ Molekulargewicht: 259,0471 g/mol Schmelzpunkt: 150…152 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03426697 CAS-Nummer: 599191-73-8 |