5-(Chlormethyl)-3-(4-chlorphenyl)-1,2,4-oxadiazol 95+%
APOSOR0254-250MGEA 0 EUR
APOSOR0254-250MG APOSOR0254-1G
5-(Chlormethyl)-3-(4-chlorphenyl)-1,2,4-oxadiazol 95+%
5-(Chloromethyl)-3-(4-chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formel: C₉H₆Cl₂N₂O
Schmelzpunkt: 56 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00119077
CAS-Nummer: 57238-75-2