2,3-Dichlorbenzamidoxim
APOSOR0339-1GEA
0
EUR
APOSOR0339-1G
APOSOR0339-250MG
2,3-Dichlorbenzamidoxim
2,3-Dichlorbenzamidoxim
Formel:
C₇H₆Cl₂N₂O Schmelzpunkt: 141…144 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01567248 CAS-Nummer: 261761-55-1 |