4-(Dimethylamino)phenylisothiocyanat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
APOSOR0411-25GEA
0
EUR
APOSOR0411-25G
APOSOR0411-250MG
APOSOR0411-1G
APOSOR0411-5G
4-(Dimethylamino)phenylisothiocyanat
4-(Dimethylamino)phenylisothiocyanat
Formel:
C₉H₁₀N₂S Molekulargewicht: 178,25 g/mol Schmelzpunkt: 64…66 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00041093 CAS-Nummer: 2131-64-8 EINECS: 218-360-4 UN-Nummer: 2928 ADR: 6.1+8,II |