Pentachlorthiophenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR0794-25GEA 0 EUR
APOSOR0794-25G APOSOR0794-5G
Pentachlorthiophenol
Pentachlorthiophenol
Formel: C₆HCl₅S
Schmelzpunkt: 223…227 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00059146
CAS-Nummer: 133-49-3
EINECS: 205-107-8
UN-Nummer: 3335
ADR: 9,III