5-(2-Bromphenyl)isoxazol
|
Achtung
|
APOSOR10-250MGEA
0
EUR
APOSOR10-250MG
APOSOR10-500MG
APOSOR10-1G
5-(2-Bromphenyl)isoxazol
5-(2-Bromophenyl)isoxazole
Formel:
C₉H₆BrNO Molekulargewicht: 224,06 g/mol Siedepunkt: 95…97 °C/0,23mmHg Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02183530 CAS-Nummer: 387358-52-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...