Benzo[b]thiophen-5-carbaldehyd

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

APOSOR101286-250MGEA 91.6 EUR
APOSOR101286-250MG
Benzo[b]thiophen-5-carbaldehyd
Benzo[b]thiophen-5-carbaldehyd
Formel: C₉H₆OS
Molekulargewicht: 162,2083 g/mol
Schmelzpunkt: 56…57 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05663673
CAS-Nummer: 10133-30-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR