2,5-Thiophendicarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR10148-50GEA
14.7
EUR
APOSOR10148-50G
APOSOR10148-500G
APOSOR10148-100G
2,5-Thiophendicarbonsäure
2,5-Thiophenedicarboxylic acid
Formel:
C₆H₄O₄S Molekulargewicht: 172,16 g/mol Schmelzpunkt: 355…360 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016896 CAS-Nummer: 4282-31-9 EINECS: 224-284-2 |