2-(Chlormethyl)benzothiazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
APOSOR103008-5GEA
109
EUR
APOSOR103008-5G
2-(Chlormethyl)benzothiazol
2-(Chloromethyl)benzothiazole
Formel:
C₈H₆CINS Molekulargewicht: 183,65 g/mol Siedepunkt: 88…90 °C Schmelzpunkt: 34 °C Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD05664944 CAS-Nummer: 37859-43-1 |