4-Amino-2-chlor-6,7-dimethoxychinazolin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR10316-5GEA
14.7
EUR
APOSOR10316-5G
APOSOR10316-25G
4-Amino-2-chlor-6,7-dimethoxychinazolin
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Formel:
C₁₀H₁₀ClN₃O₂ Molekulargewicht: 239,66 g/mol Schmelzpunkt: 262…268 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00051734 CAS-Nummer: 23680-84-4 EINECS: 245-821-7 |