4-Carboxy-2-nitrophenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR10401-250MGEA 14.7 EUR
APOSOR10401-250MG APOSOR10401-1G
4-Carboxy-2-nitrophenylboronsäure 97%
4-Carboxy-2-nitrophenylboronsäure
Formel: C₇H₆BNO₆
Molekulargewicht: 210,94 g/mol
Schmelzpunkt: 265…268 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00448780
CAS-Nummer: 85107-54-6