4-(Diethylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR10447-1GEA 14.7 EUR
APOSOR10447-1G
4-(Diethylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
4-(Diethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₁H₁₆BNO₃
Molekulargewicht: 221,06
Schmelzpunkt: 138…142 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03411949
CAS-Nummer: 389621-80-1