3-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR10458-1GEA
72.7
EUR
APOSOR10458-1G
APOSOR10458-5G
3-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure
3-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₂BNO₃ Molekulargewicht: 193,01 g/mol Schmelzpunkt: 122…128 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03412066 CAS-Nummer: 373384-14-6 |