4-Formyl-1-naphthalinboronsäure 96%
|
Achtung
|
APOSOR10483-1GEA
0
EUR
APOSOR10483-1G
APOSOR10483-250MG
4-Formyl-1-naphthalinboronsäure 96%
4-Formyl-1-naphthalinboronsäure
Formel:
C₁₁H₉BO₃ Molekulargewicht: 200,00 g/mol Schmelzpunkt: 230 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01632205 CAS-Nummer: 332398-52-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...