2-Isopropylphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Isopropylbenzeneboronic acid, (2-Isopropylphenyl)boronic acid
OR10522-1G OR10522-5G OR10522-25G
APOSOR10522-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10522-1G APOSOR10522-5G APOSOR10522-25G
2-Isopropylphenylboronsäure
2-Isopropylphenylboronsäure
Formel: C₉H₁₃BO₂
Molekulargewicht: 164.01 g/mol
Schmelzpunkt: 74…78 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03411937
CAS-Nummer: 89787-12-2