4-Methyl-1-naphthalinboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR10547-25GEA
200
EUR
APOSOR10547-25G
APOSOR10547-5G
APOSOR10547-1G
4-Methyl-1-naphthalinboronsäure
4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid
Formel:
C₁₁H₁₁BO₂ Molekulargewicht: 186,02 g/mol Schmelzpunkt: 229…235 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01632204 CAS-Nummer: 103986-53-4 |