4-Methyl-3-nitrophenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR10549-25GEA 382 EUR
APOSOR10549-25G APOSOR10549-5G APOSOR10549-1G
4-Methyl-3-nitrophenylboronsäure 98%
4-Methyl-3-nitrophenylboronsäure
Formel: C₇H₈BNO₄
Molekulargewicht: 180,96
Schmelzpunkt: 260…264 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00191550
CAS-Nummer: 80500-27-2