4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR10568-5GEA
377
EUR
APOSOR10568-5G
APOSOR10568-25G
APOSOR10568-1G
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronsäure 98%
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₁H₁₄BNO₄ Molekulargewicht: 235,05 g/mol Schmelzpunkt: 126…132 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03411952 CAS-Nummer: 389621-84-5 |