Tetrahydropyran-4-carbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR10587-100GEA
88.7
EUR
APOSOR10587-100G
APOSOR10587-5G
APOSOR10587-25G
Tetrahydropyran-4-carbonsäure 98%
Tetrahydropyran-4-carbonsäure
Formel:
C₆H₁₀O₃ Molekulargewicht: 130,14 g/mol Schmelzpunkt: 87…89 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00031016 CAS-Nummer: 5337-03-1 |