3-(Boc-amino)phenylboronsäurepinakolester 96%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

APOSOR10625-1GEA 78.6 EUR
APOSOR10625-1G
3-(Boc-amino)phenylboronsäurepinakolester 96%
3-(Boc-amino)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₇H₂₆BNO₄
Molekulargewicht: 319,21 g/mol
Schmelzpunkt: 148…153 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03789256
CAS-Nummer: 330793-09-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR