Ethyl-(triphenylphosphoranyliden)acetat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR10645-100GEA 51 EUR
APOSOR10645-100G APOSOR10645-500G APOSOR10645-25G
Ethyl-(triphenylphosphoranyliden)acetat 97%
Ethyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
Formel: C₂₂H₂₁O₂P 
Molekulargewicht: 348,38 g/mol
Schmelzpunkt: 128…130 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009183
CAS-Nummer: 1099-45-2
EINECS: 214-151-7