3-Mercaptophenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR10936-5GEA 466 EUR
APOSOR10936-5G APOSOR10936-1G
3-Mercaptophenylboronsäure
3-Mercaptophenylboronsäure
Formel: C₆H₇BO₂S
Schmelzpunkt: 196…201 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03095131
CAS-Nummer: 352526-01-3