4-(Diethylamino)salicylaldehyd
|
Achtung
|
APOSOR10946-5GEA
0
EUR
APOSOR10946-5G
APOSOR10946-25G
4-(Diethylamino)salicylaldehyd
4-(Diethylamino)salicylaldehyd
Formel:
C₁₁H₁₅NO₂ Molekulargewicht: 193,25 g/mol Schmelzpunkt: 60…64 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003326 CAS-Nummer: 17754-90-4 EINECS: 241-745-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...