4-Methyl-1,3-dioxan
APOSOR10967-100GEA 0 EUR
APOSOR10967-100G
4-Methyl-1,3-dioxan
4-Methyl-1,3-dioxan
Formel: C₅H₁₀O₂
Molekulargewicht: 102,1317 g/mol
Siedepunkt: 110…115 °C
Dichte: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 22 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006569
CAS-Nummer: 1120-97-4