2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR10987-5GEA
102
EUR
APOSOR10987-5G
APOSOR10987-25G
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester 95%
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₅H₂₁BO₄ Molekulargewicht: 276,136 g/mol Schmelzpunkt: 59…62 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03453660 CAS-Nummer: 269409-99-6 |