5-tert-Butyl-2-iod-1,3-dimethylbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR110132-10GEA
459
EUR
APOSOR110132-10G
APOSOR110132-1G
APOSOR110132-5G
5-tert-Butyl-2-iod-1,3-dimethylbenzol
5-tert-Butyl-2-iod-1,3-dimethylbenzol
Formel:
C₁₂H₁₇I Molekulargewicht: 288,17 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00052173 CAS-Nummer: 5122-20-3 |