4-Hydroxy-3-nitrobenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR110136-1GEA 65.5 EUR
APOSOR110136-1G APOSOR110136-10G APOSOR110136-5G
4-Hydroxy-3-nitrobenzonitril
4-Hydroxy-3-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₄N₂O₃
Molekulargewicht: 164,12 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00070775
CAS-Nummer: 3272-08-0