Ethyl-3-brom-6-chlorimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR110198-1GEA 102 EUR
APOSOR110198-1G APOSOR110198-5G
Ethyl-3-brom-6-chlorimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Ethyl-3-brom-6-chlorimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Formel: C₁₀H₈BrClN₂O₂
Molekulargewicht: 303,54
Schmelzpunkt: 139…141 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06496148
CAS-Nummer: 861208-16-4