6-Iod-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR110288-10GEA 87.7 EUR
APOSOR110288-10G
6-Iod-1H-indazol
6-Iodo-1H-indazole
Formel: C₇H₅IN₂
Schmelzpunkt: 208…211 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04114695
CAS-Nummer: 261953-36-0