2-Amino-4-(4-cyanphenyl)thiazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR110560-10GEA
896
EUR
APOSOR110560-10G
APOSOR110560-1G
APOSOR110560-5G
2-Amino-4-(4-cyanphenyl)thiazol
2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole
Formel:
C₁₀H₇N₃S Molekulargewicht: 201,25 g/mol Schmelzpunkt: 257…268 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03407828 CAS-Nummer: 436151-85-8 |