1H-Benzimidazol-2-sulfonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR110696-5GEA 141 EUR
APOSOR110696-5G APOSOR110696-10G APOSOR110696-1G
1H-Benzimidazol-2-sulfonsäure
1H-Benzimidazol-2-sulfonsäure
Formel: C₇H₆N₂O₃S
Molekulargewicht: 198,1991 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00100972
CAS-Nummer: 40828-54-4