4-(4-Formylphenoxy)benzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR110983-1GEA 87.3 EUR
APOSOR110983-1G
4-(4-Formylphenoxy)benzonitril
4-(4-Formylphenoxy)benzonitril
Formel: C₁₄H₉NO₂
Molekulargewicht: 223,2300 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08276813
CAS-Nummer: 90178-71-5