6-Nitroimidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR111033-1GEA 0 EUR
APOSOR111033-1G
6-Nitroimidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid
6-Nitroimidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid
Formel: C₇H₆ClN₃O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09800971
CAS-Nummer: 957120-37-5