tert-Butylisocyanacetat
Achtung
APOSOR11142-1MLEA 0 EUR
APOSOR11142-1ML APOSOR11142-5ML
tert-Butylisocyanacetat
tert-Butylisocyanacetat
Formel: C₇H₁₁NO₂
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00042952
CAS-Nummer: 2769-72-4
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III